Learn More
Sartorius Balances pour pesée analytique Practum™
Code produit. 16343086 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
60 g
120 g
220 g
Modèle:
64
124
224
Temps de stabilisation:
2 s
4 s
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16343086
Marque: Sartorius PRACTUM641S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Écran anti-courant d’air analytique, adaptateur d’alimentation universel, câble de données USB, enveloppe protectrice, guide d’applications
Obtenez des résultats professionnels avec cet instrument de pesée de classe mondiale. Les balances pour pesée analytique Sartorius Practum™ disposent d’une conception de boîtier innovante et d’une nacelle de pesée solide pour faciliter le pesage et optimiser la connectivité lors du transfert des résultats vers la feuille de calcul Microsoft™ Excel™ ou l’imprimante.
Obtenez des résultats professionnels avec cet instrument de pesée de classe mondiale. Les balances pour pesée analytique Sartorius Practum™ disposent d’une conception de boîtier innovante et d’une nacelle de pesée solide pour faciliter le pesage et optimiser la connectivité lors du transfert des résultats vers la feuille de calcul Microsoft™ Excel™ ou l’imprimante.
  • Ne payez que pour ce dont vous avez réellement besoin
  • Des lectures homogènes avec une reproductibilité exceptionnelle et une protection contre les surcharges pour de nombreuses années de fiabilité
  • Le verrouillage du superviseur empêche toute modification involontaire des paramètres
  • Transférez rapidement et facilement les données de votre balance vers une imprimante ou un ordinateur grâce à la technologie Plug & Play
  • Le pare-vent robuste et ergonomique résiste à des routines de pesée rigoureuses effectuées par différents utilisateurs
  • L’instrument peut être complètement démonté pour en faciliter le nettoyage
Spécifications
  • Contrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage
  • Unités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Protection inviolable : verrouillage du superviseur
  • Choix de la langue : anglais, français, espagnol
  • Verrou anti-vol : verrou Kensington ou verrouillage avec câble ou chaîne
  • Pesée sous la balance : Oui
  • Sortie : Mini-USB
  • Puissance : 100 - 240 V (universel)
Applications
Pesée, densité, pourcentage, pesée de contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation Écran tactile
Points d’étalonnage 50 g
Certifications/Conformité EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1
Type de connexion Mini USB
Capacité 60 g
Précision affichage 0,1 mg
Comprend Chambre de pesée analytique, adaptateur secteur universel,
Mise à niveau Indicateur de niveau manuel en verre avec bulle d'air
Linéarité 0,2 mg
Matériau Plastique ABS, aluminium moulé sous pression
Modèle 64
Reproductibilité ±0,1 mg
Dérive en sensibilité ±2 ppm/°C
Temps de stabilisation 2 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
Type Balance analytique
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 8,5 in
Largeur (métrique) 21,6 cm
Largeur (métrique) du bac 9 cm
Hauteur (impériale) 12,6 in
Hauteur (impériale) de la cuve 8,22 in
Hauteur (métrique) 32 cm
Hauteur (métrique) de la cuve 20,9 cm
Profondeur (impériale) 14,1 in
Profondeur (métrique) 36 cm
Poids (impériale) 9,92 lb.
Poids (métrique) 4,5 kg
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance 2 W
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz