missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Ensembles de tampons nutritifs (NPS) pour distributeur e.motion Microsart™

Milieu de culture déshydraté stérile inséré individuellement dans une boîte de Petri et stérilisé

Marque:  Sartorius 14055--50----RDN

240.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21946" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11803282

  • 262.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Les ensembles de tampons nutritifs Sartorius sont des milieux de culture déshydratés stériles conçus pour être utilisés avec des méthodes de filtration sur membrane. Chaque ensemble de tampon nutritif comprend les filtres à membrane appropriés (de 47 ou 50 mm de diamètre), qui sont également conditionnés individuellement et stériles. Humidifier simplement les tampons nutritifs avec de l’eau stérile et déminéralisée (ou distillée) et ils sont immédiatement prêts à l’emploi. Ils sont conformes à d’autres réglementations et recommandations internationales, notamment, sans s’y limiter : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux denrées alimentaires, réglementations relatives à l’eau minérale, directives relatives aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC et recommandations de l’industrie agroalimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA. 
 

 

  • Stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
  • Économiques, ils permettent de réaliser des gains de temps et de coût
  • Manipulation facile
  • Guide de validation disponible

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Normes DIN et ISO
Déshydraté
Stérile
Vert foncé
0,45 μm
5 cm
Vert
TTC Tergitol
Nombre total de colonies
Emballage individuel
1,96 in
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions