Learn More
Sartorius Ensembles de tampons nutritifs (NPS) de 47 mm de diamètre
Milieu de culture déshydraté stérile inséré individuellement dans une boîte de Petri et stérilisé
Marque:  Sartorius 14058--47------N
231.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24336" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10104181
  • 254.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les ensembles de tampons nutritifs Sartorius sont utilisés dans les méthodes de filtration sur membrane. La méthode de filtration sur membrane permet de tester de grands volumes d’échantillons avec un faible comptage microbien. Les inhibiteurs, tels que les huiles essentielles ou les désinfectants, peuvent être rincés après filtration, avant incubation.Pratiques et faciles à manipuler, les tampons nutritifs réduisent la main-d’œuvre et simplifient de nombreuses procédures de test microbiologiques. Les microorganismes nécessitent le milieu de culture approprié pour une croissance optimale.Les ensembles de tampons nutritifs sont des milieux de culture stériles et déshydratés. Une fois humidifiés avec 3,0 – 3,5 ml d’eau stérile et déminéralisée (ou distillée), ils sont immédiatement prêts à l’emploi. Le niveau d’humidité est optimal lorsqu’une quantité excessive d’eau entourant le NPS est visible.Tous les types d’ensembles de tampons nutritifs sont fournis avec les filtres à membrane appropriés, qui sont également conditionnés individuellement et stériles. Les filtres à membrane adaptés aux exigences particulières de la détection microbienne sont disponibles avec un diamètre de 47 ou 50 mm. La boîte NPS standard contient 100 tampons nutritifs stériles, chacun étant inséré individuellement dans une boîte de Pétri et stérilisé. Dix boîtes de Pétri sont chacune scellées dans un sachet en aluminium. Cet emballage spécial en sachets protège les constituants sensibles de la formule du tampon nutritif pendant le transport et le stockage contre les variations d’humidité et de température. Par conséquent, il garantit la haute qualité des NPS pendant toute leur durée de conservation jusqu’à 24 mois. Plus de 30 types d’ensembles de tampons nutritifs différents sont disponibles pour atteindre les divers objectifs de l’analyse microbiologique. Au-delà de la directive européenne sur l’eau potable, ils sont conformes à d’autres réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux denrées alimentaires, réglementations relatives à l’eau minérale, directives relatives aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC et recommandations de l’industrie agroalimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA, etc.
  • stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
  • économiques, ils permettent de réaliser des gains de temps et de coût
  • conformes aux normes et références internationales
  • manipulation facile
  • guide de validation disponible
  • qualité homogène
  • très polyvalents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Normes DIN et ISO
Déshydraté
Stérile
Blanc
0,65 μm
4,7 cm
Gris
Sulfite de bismuth
Moût
Emballage individuel
1,85 in