Learn More
Sartorius Filtres pour seringues SRP Minisart™
Conçus pour un nettoyage minutieux d’échantillons de faible volume pour l’analyse HPLC ou GC. Les filtres pour seringues Sartorius Minisart™ SRP sont des unités de filtration à usage unique dotées d’une membrane en PTFE résistante aux produits chimiques et d’un raccord de sortie Luer Slip mâle. Disponibles en filtres de 4, 15 et 25 mm de diamètre avec pores de 0,2 ou 0,45 μm.
Marque: Sartorius 17575----------K
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Conçus pour un nettoyage minutieux d’échantillons de faible volume pour l’analyse HPLC ou GC.Les filtres pour seringues Sartorius Minisart™ SRP sont des unités de filtration à usage unique, dotées d’une membrane en PTFE résistante aux produits chimiques et d’un raccord de sortie lisse Luer mâle.Disponibles en filtres de 4, 15 et 25 mm de diamètre avec des pores de 0,2 ou 0,45 μm.
Nettoyage minutieux simple, rapide et fiable- Contiennent une membrane en PTFE hydrophobe sans revêtement chimiquement inerte
- Idéals pour le filtrage d’échantillons de faible volume à utiliser dans l’analyse HPLC ou GC
- Résistants aux produits chimiques pour la compatibilité avec les solvants (par exemple l’acétone, le diméthylformamide et le DMSO) ou les liquides aqueux agressifs
- Les unités sont presque exemptes de substances extractibles et lixiviables et filtrent de manière fiable sans aucune fuite
- Faible adsorption des analytes et compatibilité chimique maximale
- Fournissent une stérilisation rapide avec des débits élevés à faible pression d’entrée
- Les unités complètes à usage unique sont prêtes à être utilisées et faciles à manipuler
- Raccord d’entrée Luer-Lock femelle avec raccords de sortie Luer Slip mâles
- Qualité éprouvée et 100 % testés pendant la fabrication
- Option stérile (oxyde d’éthylène) disponible
Spécification
Oui | |
PTFE | |
Non stérile | |
Pour un nettoyage minutieux simple, rapide et fiable de petits volumes d’échantillons pour l’analyse par HPLC ou par GC. | |
PP | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
50 / boîte | |
25 mm |
Hydrophobe | |
0,2 μm | |
4,5 cm2 | |
0,1 ml | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
4.5bar | |
Filtre pour seringue |