Learn More
Sartorius Filtres pour seringues NY Minisart25
Les filtres Minisart™ NY avec du polyamide hydrophile (nylon) sont optimisés pour les liquides et solvants aqueux ayant un pH de 3 à 14. Le type 17846 avec une taille de pores de 0,45 μm peut être utilisé pour la préparation d’échantillons. Il est doté d'un raccord de sortie lisse Luer mâle et la version ACK est conditionnée et stérilisée individuellement par l'oxyde d'éthylène (EO).
Marque: Sartorius 17846--------ACK
178.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23270" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.37600kg
Description
Les filtres Minisart™ NY avec polyamide hydrophile (nylon) sont optimisés pour les liquides et solvants aqueux ayant un pH de 3 à 14. Le type 17846 avec une taille de pores de 0,45 μm peut être utilisé pour la préparation d’échantillons. Il est doté d'un raccord de sortie lisse Luer mâle et la version ACK est conditionnée et stérilisée individuellement par l'oxyde d'éthylène (EO).
- Faible adsorption des analytes
- Compatibilité chimique maximale
- Minimum de substances extractibles ou de matières lixiviables
- Utilisation bidirectionnelle possible
- Test d'intégrité optique de 100 %
Spécification
Hydrophile | |
0,45 μm | |
Nylon | |
Boîte de 50 |
Nylon | |
Stérile | |
Raccord de sortie lisse Luer mâle | |
25 mm |