Learn More
Sartorius Filtres pour seringues à débit élevé Minisart™
Conçus pour une filtration rapide et fiable de volumes petits à moyens. Les filtres pour seringues à haut débit (HF) Sartorius Minisart™ sont des unités complètes prêtes à connecter avec une membrane en PES à haut débit. Ces filtres de 28 mm sont disponibles en options stérile et non stérile, avec une taille de pores de 0,2 ou 0,45 μm.
Marque: Sartorius 16537----------K
188.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23270" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.37800kg
Description
Conçus pour la filtration stérile et fiable de volumes petits à moyens.Les filtres pour seringues à haut débit Sartorius Minisart™ sont des unités complètes et prêtes à connecter avec une membrane en PES à haut débit.Ces filtres de 28 mm sont disponibles en options stérile et non stérile, avec une taille de pores de 0,2 ou 0,45 μm.
Filtration stérile rapide et fiable- Fournissent un excellent débit à faible pression d’entrée
- Idéals pour une grande variété d’applications : filtration stérile, élimination des particules et nettoyage minutieux
- Disposent de membranes en polyéthersulfone (PES) de haute qualité
- La structure de membrane asymétrique se comporte presque comme un préfiltre
- Conviennent aux solutions dont le pH est de 1–13
- Peuvent être stérilisées par traitement à l’oxyde d’éthylène (EO) ou par irradiation aux rayons gamma
- Conviennent à l’encollage et à l’assemblage sur la tubulure
- Le boîtier (MBS) en acrylique médical est presque exempt de substances extractibles et lixiviables
- Filtrent de manière fiable les volumes petits à moyens sans fuite
- Raccord d’entrée Luer-Lock femelle avec choix de raccord de sortie Luer Slip mâle ou raccord Luer-Lock mâle
- Les unités de filtration complètes prêtes à connecter sont faciles à manipuler
- Éliminent les tâches de préparation fastidieuses (par exemple, le remplacement du filtre, le nettoyage du système de filtration)
- Les unités jetables à usage unique sont une option économique
- Qualité éprouvée et 100 % testés pendant la fabrication
- Options stériles (oxyde d’éthylène) et non stériles
Spécification
Jaune foncé | |
PES | |
Stérile | |
Pour une filtration stérile et fiable de volumes petits à moyens | |
MBS | |
Raccord Luer-Lock mâle | |
50 / boîte | |
28 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
6,45 cm2 | |
0,15 mL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
6.0bar | |
Filtre pour seringue |