Learn More
Sartorius™ Tampons pour échantillons en fibre de verre, pour analyseurs d’humidité IR
Code produit. 11849050 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
4,00 po (120 mm) de dia.
Code produit. 11849050
Marque: Sartorius™ 6906941
Edge
À utiliser avec les analyseurs d’humidité Denver.
  • Idéaux pour les échantillons à haute teneur en humidité
  • Empêchent l’encroûtement ou les éclaboussures d’échantillons tout en réduisant le temps d’analyse
  • 90 mm de dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à infrarouge Denver IR-200
Matériau Fibre de verre
Dimensions 90 mm de diamètre
Type Tampon pour échantillons