Learn More
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillées : 0,45 μm
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles Sartorius™ de 0,45 μm sont conditionnés individuellement et possèdent des grilles colorées. Ils sont destinés au comptage de colonies, analyses de particules et à la microscopie. Les pores de 0,45 μm sont conformes ISO 7704. Disponibles en deux diamètres et quantités différentes, dans plusieurs couleurs de filtre/grille.
Marque: Sartorius 13906--47----ACR
809.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration microbiologique.Les filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillés Sartorius de 0,45 μm sont conditionnés individuellement et possèdent des grilles colorées. Ils sont destinés au comptage de colonies, aux analyses de particules et à la microscopie.Les pores de 0,45 μm sont conformes à la norme ISO 7704.Disponibles en deux diamètres et deux quantités différentes, dans plusieurs combinaisons de couleurs de filtre / grille.
Filtres stériles emballés individuellement pour un contrôle qualité strict- Préstérilisés par irradiation aux rayons gamma à 25 kGy
- Prêts à l’emploi pour une préparation accélérée
- L’emballage individuel préserve les filtres restants dans les boîtes ouvertes de toute contamination
- L’identification du filtre et le numéro de lot sont imprimés sur chaque pochette individuelle
- Fabriqués conformément aux normes ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 et EN 12780
- Chaque membrane est vérifiée pour s’assurer que :
- Elle n’est aucunement endommagée
- Elle est correctement positionnée et ne risque pas de glisser sous la bordure scellée
- Elle est exempte de toute particule
- Chaque pochette comporte des caractères alphanumériques lisibles
- Rétention précise des particules et taux de récupération d’une fiabilité remarquable pour les microorganismes
- Les filtres en nitrate de cellulose (ester de cellulose mixte) associent des débits élevés à une croissance optimale de la colonie
- Les grilles de différentes couleurs divisent la zone de filtration en carrés et offrent le meilleur contraste de couleur possible
- Permet le comptage et l’identification aisés et fiables des colonies et des particules
- N’affecte pas la croissance des bactéries et des micro-colonies
- Les filtres de 0,45 μm sont fabriqués conformément aux normes ISO 7704
- Disponibles en diamètres de 47 et 50 mm (1,9 ou 2,0 po.)
Spécification
Blanc | |
Nitrate de cellulose | |
0,45 μm | |
Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie | |
Hydrophile | |
Quadrillé | |
Filtre à membrane |
Membrane | |
Nitrate de cellulose | |
Stérile | |
Vert | |
Oui | |
1000 / boîte | |
47 mm |
Sécurité et traitement
- X1000 MB NC STER QUADR 47MM 0,45µ
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose