Learn More
Sartorius Pré-filtres en fibre de verre (GF), sans liant
Adaptés aux analyses gravimétriques et comme filtres en profondeur pour la filtration stérile. Les préfiltres en fibre de verre Sartorius, sans liant, sont fabriqués en microfibres de verre borosilicaté et combinent des débits rapides avec une capacité de charge élevée. Idéal pour des solutions relativement propres, car il retient des particules très fines.
Marque: Sartorius 13440--47------Q
351.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23270" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les filtres en microfibre de verre sans liant sont recommandés pour les analyses analytiques et gravimétriques ainsi que comme préfiltres. Ces filtres associent des débits rapides à une grande capacité de charge et à la rétention de particules très fines.- Disque de filtre plus fin et sans liant pour la préfiltration de solutions propres relatives telles que les milieux de culture tissulaire
- Il est placé directement au-dessus d’un filtre à membrane dans un support qui spécifie le diamètre du disque
- Un disque de diamètre supérieur s’immiscera sous la bague d’étanchéité et provoquera des fuites
- Une filtration en série peut être nécessaire pour les liquides difficiles à filtrer, tels que le sérum
- Biologiquement inerte, résistant à la plupart des produits chimiques et stable à température de 500°C maximum
- Autres caractéristiques du filtre :
- Poids : 99,2 g/m2
- Vitesse de filtration : 120 ml/min
- Répond aux exigences de la norme EN 872:2005 (perte de poids)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Autoclavables | |
Disque | |
0,7 μm | |
4,1 à 4,4 s (débit d’air Gurley) | |
13440 | |
932°F | |
0,021 in | |
1,8 in |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
Non stérile | |
Préfiltration de solutions propres telles que des milieux de culture de tissu | |
Hydrophile | |
500°C | |
550 μm | |
4,7 cm |