Learn More
Sartorius Entonnoir
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système Combisart
Conditionnement:
1 pièce
Description
Reusable stainless steel funnels for microbial enumeration and particle counting.
- Spécialement conçus pour une utilisation dans l’assurance qualité microbiologique, ces trois supports de filtres ne sont différents que par leur capacité
- Les entonnoirs réutilisables sont dotés d’une pince de verrouillage spécial qui simplifie le positionnement et le retrait du filtre à membrane, garantissant ainsi un verrouillage sécurisé
- Pour la traçabilité, chaque entonnoir à filtre possède un numéro de série individuel
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Système Combisart |
| Type | Entonnoir |
| À utiliser avec (application) | Comptage de colonies ou de particules |
| Comprend | Pince de fermeture |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) du filtre | 4,7/5 cm |