Learn More
Sartorius Microbalances Cubis™ : module de pesée 6.6S avec pare-vent
Conçue pour peser les plus petites quantités d’échantillons et répondre aux exigences les plus élevées. Microbalances Cubis™ : Le module de pesée 6.6S est fourni avec un pare-vent pour une sécurité et une fiabilité maximales.
Marque: Sartorius MSE6.6S-000-DF
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pBalances de haute précision conçues pour peser les plus petites quantités d’échantillons (moins de 10 mg) jusqu’à 6,1g afin de répondre aux exigences minimales de précision de la Pharmacopée américaine ainsi qu’aux exigences les plus strictes./ppulliOffre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes/liliUn temps de mesure court entraîne un gain de temps mdash; pour chaque mesure/liliLe pare-vent motorisé à 100 % en verre (DM) est parfait pour une manipulation rapide et sans effort des échantillons de petite taille et la capacité d’apprentissage intelligente permet l’adaptation à chaque flux de travail/liliLe pare-vent de filtration spécial en acier inoxydable (DF) est optimisé pour une pesée ultra-précise des filtres qui minimise les effets électrostatiques et offre de nombreux diamètres de plateau de pesée disponibles pour différentes tailles de filtres (50 mm en taille standard ; les tailles 75 mm et 90 mm sont en option et vendues séparément)/liliGuidage de l’opérateur lorsqu’une mise à niveau est nécessaire mdash; Des invites interactives (en temps réel) guident l’utilisateur pour qu’il positionne rapidement et correctement le niveau à bulle en indiquant quel pied de mise à niveau doit être tourné et dans quelle direction/liliSont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique/liliInterfaces, telles que : Bluetoothtrade; (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option/liliLe pare-vent et le plateau de pesée peuvent être rapidement et facilement démontés et nettoyés sans compromettre la stabilité/liliProtection contre la poussière et l’eau/liliOffre une large sélection d’accessoires pour des options étendues/li/ulbUnité d’affichage et de commande MSA/bulliTechnologie haut de gamme avec une excellente facilité d’exploitation et une qualité d’affichage exceptionnelle, en particulier pour les applications complexes/liliÉcran tactile amovible inclinable TFT couleur haute résolution pour une reproduction brillante des textes et des graphiques/liliFournie de série avec les interfaces de communication USB, RS232- C à 25 broches et Ethernet intégrées, ainsi qu’un lecteur de carte SD intégré pour le stockage et le transfert pratiques des données/liliQ-Guide : nouvelle gestion des tâches et des utilisateurs prise en charge par l’assistant pour un fonctionnement et une programmation aisés/liliSécurité et fiabilité des résultats garanties grâce à la conformité Advanced Pharma par la gestion des utilisateurs/mots de passe, la fonction de suivi d’audit, les messages d’alerte et les fonctions de rappel/liliDes modules complémentaires et des mises à niveau d’applications entièrement personnalisés permettent un travail plus rapide et plus efficace et améliorent la fiabilité des processus (Q-Apps)/liliApplications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation, détermination de la densité, totalisation, pesée de contrôle, seconde mémoire de tare, identificateurs individuels (ID), calculs, statistiques, fonctions avec minuterie, Cubis Individual (Q-Apps)/li/ulbUnité d’affichage et de commande MSU/bulliGrand écran monochrome haute résolution inclinable et amovible/liliFonctionnement par clé ; actionnement par clic et activation précise des fonctions/liliAssocie un contrôle à clé classique à une large gamme de fonctions de performances /liliFournie de série avec les interfaces de communication USB, RS232- C à 25 broches et Ethernet intégrées, ainsi qu’un lecteur de carte SD intégré pour le stockage et le transfert pratiques des données/liliQ-Guide : nouvelle gestion des tâches et des utilisateurs prise en charge par l’assistant pour un fonctionnement et une programmation aisés/liliSécurité et fiabilité des résultats garanties grâce à la conformité Advanced Pharma par la gestion des utilisateurs/mots de passe, la fonction de suivi d’audit, les messages d’alerte et les fonctions de rappel/liliApplications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation, détermination de la densité, totalisation, pesée de contrôle, seconde mémoire de tare, identificateurs individuels (ID), calculs, statistiques, fonctions avec minuterie/li/ulbUnité d’affichage et de commande MSE/bulliGrand écran LCD à contraste élevé avec touches clairement structurées pour une activation précise des fonctions/liliGuidage par menu simple avec des messages courts/liliFournie de série avec les interfaces de communication USB et RS232- C à 25 broches intégrées/liliParfait pour les utilisateurs qui ont besoin de peser avec la plus grande précision, mais qui ont des exigences d’application / de communication moins complexes/liliApplications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation nette/totale, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), totalisation, calculs/li/ul/p† Conformément au chapitre 41 de la Pharmacopée américaine.
Spécification
MSE avec touches | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
LCD noir et blanc | |
Gramme, kilogramme, carat, livre, once, once troy | |
Certificat de conformité aux spécifications | |
le;8°s. | |
le;plusmn;0,001 mg | |
le;5°s. | |
5°C à 40°C | |
Microbalance pour filtre | |
24,9cm | |
14,6 in | |
37,1cm | |
16,1 in | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
7 W | |
50 / 60 Hz |
Intérieur, isoCAL | |
6,1g | |
0,001 mg | |
80 % à 31deg;C, 50 % à 40deg;C | |
Semi-automatique | |
Pare-vent : DF (manuel, acier inox) | |
2 mg | |
41°F à 104°F | |
2 g | |
9,8 in | |
3 cm | |
2,75 in | |
7 cm | |
41 cm | |
100 / 240 V | |
1 A |