Learn More
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose
Associe une structure de pore uniforme à un débit et un taux d’adsorption élevés. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Sartorius sont parfaitement adaptés aux kits de diagnostic. Les filtres hydrophiles non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
Marque: Sartorius 11306--90------G
183.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23270" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Alert:
Les filtres en nitrate de cellulose sont très inflammables. Leur point d’éclair est d’environ 200°C. Gardez toujours ces filtres séparés par les disques de papier intercalaire fournis avec les filtres.
Description
Associe une structure de pore uniforme à un débit et un taux d’adsorption élevés.Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Sartorius sont parfaitement adaptés aux kits de diagnostic.Les filtres hydrophiles non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
- Les filtres en nitrate de cellulose associent des débits élevés à une adsorption non spécifique élevée
- Rétention précise des particules et taux de capture d’une fiabilité remarquable pour les microorganismes
- Très avantageux pour les kits de diagnostic et compatibles avec les solutions aqueuses, les hydrocarbures et plusieurs autres solvants organiques
- Les filtres sont dotés d’une structure de pores uniforme et sont disponibles dans une variété de diamètres et de tailles de pores
- Taille des pores : 0,45 μm, 0,65 μm, 0,8 μm, 1,2 μm, 3,0 μm, 5 μm et 8 μm
- Les plus grandes tailles de pores (8 μm,5 μm, 3 μm) sont utiles pour la rétention cellulaire et le préfiltrage
- La taille des pores de 0,45 est idéale pour le prélèvement et la filtration des particules
- Diamètres : 13, 25, 37, 47, 50, 90 et 100 mm (0,5 à 3,9 po)
- Les filtres non quadrillés peuvent être stérilisés par autoclave (humidité) à 121°C, par oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons γ à 25 kGy
- L’étiquette de boîte indique le type, la quantité, le diamètre, la taille des pores et le numéro de lot
Spécification
Autoclavables (humides) | |
Blanc | |
0,45 μm | |
Hydrophile | |
130 μm | |
90 mm |
2.4bar | |
Nitrate de cellulose | |
70 ml/min | |
25 / boîte | |
11306 |
Sécurité et traitement
- X25 MEMBRANE NC 0,45µ DIA 90MM
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose