Learn More
Sartorius 250 entonnoirs Biosart™
Code produit. p-4231974 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Quantité:
50/boîte, emballage individuel
50/boîte, emballage stérile
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10524771
Marque: Sartorius 1640725ACK
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Entonnoirs stériles, prêts à l’emploi
Les entonnoirs Biosart™ 250 sont principalement utilisés pour l’analyse microbiologique de volumes d’échantillons relativement importants présentant un faible nombre de microbes, la filtration sur membrane constituant une étape essentielle. En outre, les entonnoirs Biosart™ 250 conviennent également au test de volumes plus faibles en plaçant un échantillon dans quelques millilitres de solution de NaCl physiologique.™ Les entonnoirs Biosart 250 ont spécialement été conçus pour les tests microbiologiques de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires, de boissons, de l’eau et autres liquides. Ces entonnoirs en plastique de 250 ml stériles et prêts à l’emploi sont conçus pour être placés sur les bases d’une rampe à vide. Un filtre à membrane quadrillée Sartorius est placé sur un support de filtre en acier inox. Un entonnoir Biosart™ 250 est simplement fixé et l’échantillon est filtré. L’entonnoir est en PP et est suffisamment élastique pour offrir une étanchéité optimale grâce à un bouchon de type à baïonnette. Les graduations sont marquées à 50, 100, 150 et 200 ml pour des volumes d’échantillons suffisamment précis. Le grand diamètre interne garantit un débit élevé. La forme conique permet un rinçage minutieux du système après la filtration. Aucun liquide n’est retenu dans l’entonnoir de filtration. Les entonnoirs Biosart™ 250 permettent d’accélérer les performances des filtrations requises dans les applications de routine.
  • Rendement total élevé
  • Débit élevé
  • Conditionnement individuel stérile disponible
  • Utilisez un entonnoir stérile neuf pour chaque test afin d’éviter toute contamination croisée
  • Plus besoin de saisir les entonnoirs chauds
  • La filtration complète est visible
  • Fonctions de manipulation prêtes à connecter, faciles à utiliser et pratiques
  • Quantité de matériel minimale
  • Peut être autoclavé dans une certaine limite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Reusable
Type de filtre Ready-to-Use Pressure Filter
Matériau Polypropylène
Volume d’échantillon 100 mL
Stérilité Stérile
Zone de filtration 12,5 cm2
À utiliser avec (application) Comptage de colonie, tests de particules et microscopie
Matériau de l’entonnoir Polypropylène
Graduations 50 ml
Quantité 50/boîte, emballage individuel
Type Entonnoir Biosart
Volume (métrique) 250 ml
Diamètre (métrique) de la membrane 4,7 cm