Learn More
Sartorius Milieu nutritif Biosart™ 100
Code produit. 15932530 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Détecte:
Entérocoques
Escherichia coli et coliformes
Levures et moisissures
Levures, moisissures et bactéries
Microorganismes tolérants à l’acide
Numération totale
Pseudomonas aeruginosa
Type de milieu:
Caso (caséine soja)
Cétrimide
Différentiel WL ; Différentiel Wallerstein
Gélose de Sabouraud
KF Strep ; Azide
Levures et moisissures m-Green sélectives
Milieux WL ; Wallerstein
Moût
R2A
Schaufus Pottinger
Sulfate laurique / Teepol
Sérum d’orange
TGE ; Numération totale
TTC Tergitol
TTC ; Numération totale
mFC
m Endo
Type d’emballage:
Ampoule
Quantité:
2,5 ml
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15932530
Marque: Sartorius 1640002WZK
Milieux nutritifs microbiologiques pour unités de filtration
Les moniteurs Biosart™ 100 ont été spécialement conçus pour le test microbiologique des produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires, de boissons, de l’eau et d’autres substances liquides. Ces moniteurs stériles avec tampon de cellulose et filtre à membrane intégrés sont prêts à l’emploi. Le milieu nutritif Biosart™ 100 pour l’humidification du tampon est disponible sous forme d’ampoules pratiques en plastique individuellement stérilisées.Chaque boîte de milieu nutritif Biosart™ 100 contient 50 ampoules avec un milieu stérile, chacune contenant 2,5 ml et un certificat de lot. S’il est stocké dans des conditions correctes (+4°C), le milieu de culture a une durée de conservation de 12 mois (sauf pour Endo, KF Strep, Lauryl Sulfate et Tergitol qui ont une durée de conservation de 9 mois). Le milieu nutritif Biosart™ 100 respecte les réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et les denrées alimentaires, règlementations relatives à l’eau minérale, lignes directrices de l’industrie agroalimentaire. Dans le cadre de la procédure d’assurance qualité et les normes de contrôle qualité élevées, chaque lot a réussi en interne les tests Sartorius de stimulation de croissance, de stérilité et des paramètres physiques et techniques. Les milieux nutritifs Biosart™100 sont pratiques d’utilisation et éliminent la manipulation d’ampoules en verre.
  • milieu préstérilisé
  • certificat de qualité pour chaque lot
  • conformes aux réglementations internationales
  • Récupération homogène
  • prêts à l’emploi
  • longue durée de conservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité DIN, ISO
Contenu et stockage 4°C
Détecte Levures et moisissures
Forme Liquide
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Moût
Type de produit Tubed Media
Stérilité Sterile
Classe d’organisme cible Yeast, Molds
Type de test Microbiological Tests
À utiliser avec (application) Test microbiologique des produits pharmaceutiques, agroalimentaires, des boissons, de l’eau et autres liquides
Type d’emballage Ampoule
Quantité 2,5 ml