Learn More
Sartorius Milieu nutritif Biosart™ 100
Milieux nutritifs microbiologiques pour unités de filtration
Marque: Sartorius 16400-02----TC-K
110.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les moniteurs Biosart™ 100 ont été spécialement conçus pour le test microbiologique des produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires, de boissons, de l’eau et d’autres substances liquides. Ces moniteurs stériles avec tampon de cellulose et filtre à membrane intégrés sont prêts à l’emploi. Le milieu nutritif Biosart™ 100 pour l’humidification du tampon est disponible sous forme d’ampoules pratiques en plastique individuellement stérilisées.Chaque boîte de milieu nutritif Biosart™ 100 contient 50 ampoules avec un milieu stérile, chacune contenant 2,5 ml et un certificat de lot. S’il est stocké dans des conditions correctes (+4°C), le milieu de culture a une durée de conservation de 12 mois (sauf pour Endo, KF Strep, Lauryl Sulfate et Tergitol qui ont une durée de conservation de 9 mois). Le milieu nutritif Biosart™ 100 respecte les réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et les denrées alimentaires, règlementations relatives à l’eau minérale, lignes directrices de l’industrie agroalimentaire. Dans le cadre de la procédure d’assurance qualité et les normes de contrôle qualité élevées, chaque lot a réussi en interne les tests Sartorius de stimulation de croissance, de stérilité et des paramètres physiques et techniques. Les milieux nutritifs Biosart™100 sont pratiques d’utilisation et éliminent la manipulation d’ampoules en verre.
- milieu préstérilisé
- certificat de qualité pour chaque lot
- conformes aux réglementations internationales
- Récupération homogène
- prêts à l’emploi
- longue durée de conservation
Spécification
DIN, ISO | |
Numération totale | |
États-Unis | |
Tubed Media | |
Microbiological Tests | |
Ampoule |
4°C | |
Liquide | |
TGE ; Numération totale | |
Sterile | |
Test microbiologique des produits pharmaceutiques, agroalimentaires, des boissons, de l’eau et autres liquides | |
2,5 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- X50 BOTTLE TGE Koloniezahlbestimmung,steril(50St)
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose