Learn More
Sartorius Appareils de mesure Biosart™ 100
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
Couleur de la grille:
Blanc
Noir
Vert foncé
Matériau (membrane):
Cellulose régénérée
Nitrate de cellulose
Conditionnement:
Conditionnement individuel
En vrac
Plateaux
Conditionnement:
48 pièces
Description
Permettent l’analyse microbiologique de volumes d’échantillons relativement importants comportant peu de microbes, avec la filtration sur membrane comme étape essentielle. Conviennent au test des volumes plus petits en plaçant un échantillon dans quelques ml de solution physiologique stérile de NaCl. Spécialement conçus pour le test microbiologique des produits pharmaceutiques, alimentaires, de l’eau et d’autres substances liquides. Ces instruments stériles jetables avec tampon de cellulose et filtre à membrane intégrés sont prêts à l’emploi. Après la filtration, retirez simplement l’entonnoir de 100 ml pour transformer l’appareil de mesure en boîte de Pétri. Les milieux de culture pour l’humidification du tampon sont disponibles sous forme d’ampoules pratiques en plastique individuellement stérilisées. Ensembles de filtration prêts à l’emploi conçus pour être placés sur les bases d’une rampe à vide. Assurent l’identification de toutes les colonies. Différents types d’appareils de mesure sont disponibles : appareils de mesure avec membranes en nitrate de cellulose (ester de cellulose), un matériau assurant une rétention efficace, un débit élevé et une croissance optimale de la colonie. Le quadrillage imprimé facilite le comptage, en particulier pour les numérations plus importantes de bactéries et les micro-colonies, sans pour autant affecter la croissance. Les trois couleurs de filtre différentes, vert, blanc et gris (noir après humidification) apportent le meilleur contraste aux colonies. Les moniteurs à membrane en cellulose régénérée, un matériau qui associe des débits élevés à une grande stabilité chimique, sont parfaits pour les analyses de biocontamination dans le secteur vétérinaire, où beaucoup de produits sont basés sur des solvants.
- Débit élevé
- Débit élevé
- Conditionnement individuel stérile disponible
- Filtres à membrane certifiés : conformes à la norme ISO 7704
- Disponible dans différentes couleurs
- Sans zones adhésives hydrophobes
- Validé
- Fonctions de manipulation prêtes à connecter, faciles à utiliser et pratiques
- Quantité de matériel minimale
Spécification
Spécification
| Matériau de l’adaptateur | Polyéthylène |
| Certifications/Conformité | ISO 7704 |
| Couleur | Blanc/Noir |
| Jetable | Oui |
| Type de filtre | Ready-to-Use Pressure Filter |
| Matériau | Polystyrène |
| Matériau (membrane) | Nitrate de cellulose |
| Porosité | 0,45 μm |
| Volume d’échantillon | 100 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose