Learn More
Sartorius Câbles de transfert de données de balance
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type de connexion:
RS-232 25 broches vers USB
Type:
RS232 vers câble USB
Longueur (impériale):
6,6 pi
Conditionnement:
1 pièce
Description
Câbles RS-232 de différentes longueurs
- À utiliser avec les balances Sartorius
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Balance CPA, balance étendue, balance Master Pro LA |
| Type de connexion | RS-232 25 broches vers USB |
| Longueur (impériale) | 6,6 pi |
| Longueur (métrique) | 2 m |
| Type | RS232 vers câble USB |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction