Learn More
Sartorius arium™ Pro ASTM DE TYPE 1 - Système d’eau ultra pure, paillasse
Produisez de l’eau ASTM de type 1 pour des analyses critiques telles que la HPLC, la PCR, la production d’anticorps, la préparation de milieux de culture cellulaire ou l’électrophorèse en ajoutant un système d’eau ultra pure arium™ Pro ASTM DE TYPE 1 à votre laboratoire.
5290.00€ - 10360.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM |
---|---|
Contenu bactérien | < 1 CFU/1000 ml |
Type d’eau de production | Type 1 |
Température de l’eau d’alimentation (impériale) | 35,6°F à 86°F |
Température de l’eau d’alimentation (métrique) | 2°C à 30°C |
Code produit | Marque | Type | Carbone organique total | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Carbone organique total | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11784996
|
Sartorius
H2OBASIC-T |
Système d’eau de paillasse de base ultra-pure Arium Pro ASTM de type 1 | < 5 eau du produit, < 50 eau d’alimentation |
5290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
14801392
|
Sartorius
H2OPRO-UV-T-TOC |
Système d’eau de paillasse UV ultra-pure Arium Pro ASTM de type 1 | < 2 eau du produit, < 50 eau d’alimentation |
10360.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11745006
|
Sartorius
H2OPRO-DI-T |
Système d’eau de paillasse DI ultra-pure Arium Pro ASTM de type 1 | < 5 eau du produit, < 50 eau d’alimentation |
7080.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La série arium pro comprend des systèmes flexibles avec des configurations d’appareils qui peuvent être spécialement adaptées aux applications et offrent un rapport coût-bénéfice exceptionnel. Tous les systèmes sont conformes et supérieurs à la qualité de l’eau de type 1 ASTM et garantissent les meilleurs résultats reproductibles. Par heure, un arium pro peut fournir jusqu’à 120 L d’eau ultra-pure avec une conductivité de 0,055 μS/cm (18,2 mégohm/cm à 25°C) et une qualité constante élevée. Lorsqu’un filtre final Sartopore° 2 150est utilisé, arium pro fournit de l’eau ultrapure pratiquement exempte de microorganismes.
- Plusieurs configurations proposées en fonction des besoins de l’application
- Conception intégrée à la paillasse
- Composants optimisés et matériaux de cartouche avec technologie de mise à niveau
- Lampe UV intégrée en option (185/254 nm) pour éliminer les bactéries et les matières organiques ; contrôlée par une surveillance fiable des COT
- Affichage avec fonctions activées par touche et navigation intuitive dans les menus
- Surveillance et affichage des données en temps réel intégrés : conductivité de l’alimentation, consommation totale d’eau, régulateur de pression
- Accès protégé par code PIN aux paramètres de base / au service
- Logement pratique de carte SD
- Le système peut être choisi en fonction du travail quotidien
- Garantit une longue durée de vie et une purification optimale de l’eau
- Une qualité d’eau fiable garantit des résultats reproductibles
- Fonctionnement facile ; aucun manuel d’utilisation requis
- Contrôle optimal du débit d’eau constant et de la qualité constante de l’eau sans coûts supplémentaires
- Empêche les erreurs de fonctionnement de l’utilisateur
- Prend en charge l’enregistrement fiable de données importantes
Spécification
ASTM | |
Type 1 | |
2°C à 30°C | |
Paillasse | |
4 à 10 | |
5°C à 45°C | |
2°C à 35°C | |
13.7 in | |
19,37 in | |
17,75 in | |
59.5 à 63.9 lb | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
< 1 CFU/1000 ml | |
35,6°F à 86°F | |
80 % | |
< 1/ml | |
Adsorption par charbon actif sphérique, déionisation, filtration des particules fines et filtration stérile en option | |
35,6°F à 95°F | |
< 1 | |
35 cm | |
49,2 cm | |
45,1 cm | |
27 à 29 kg | |
100/240 V |