Learn More
Sartorius Système combiné arium™ Comfort I (TYPE 1 - eau ultra pure et TYPE 3 - eau RO)
Utilisez le système combiné Sartorius arium™ Comfort I pour produire de l’eau ultra pure ASTM de type 1 et de l’eau pure de type 3.
11440.00€
Spécification
Conductivité | 0,055 pour l’eau du produit, moins de 1 500 pour l’eau d’alimentation |
---|---|
Contenu bactérien | < 1 CFU/1000 ml |
Production journalière | 120 (ASTM de type 1), 16 (type 3) |
Type d’eau de production | Type 1 à 3 |
Résistivité | 18,2 Mohm.cm pour l’eau du produit |
Code produit | Marque | Comprend | Montage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Montage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13497058
|
Sartorius
H2O-I-2-TOC-T |
Surveillance de COT | Paillasse |
11440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15164409
|
Sartorius
H2O-I-2-TOC-B |
Surveillance de COT | Mur |
11440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
les systèmes arium comfort I produisent de l’eau ultra pure ASTM de type 1 et de l’eau pure de type 3. Les systèmes sont dotés de la dernière technologie à osmose inverse et d’une cartouche de filtration unique pour produire de l’eau ultra pure de la plus haute qualité, offrant une qualité d’eau constante de haute qualité à des débits allant jusqu’à 120 l/h. La qualité de cette eau dépasse même les spécifications ASTM de type 1. La lampe UV intégrée (185/254 nm) du système empêche la croissance microbiologique et réduit la teneur en COT au minimum. La valeur actuelle de COT est contrôlée en continu par un moniteur de COT intégré spécialement développé pour ce système d’eau ultra pure et s’affiche en continu.
- Une teneur fiable en COT de < 2 ppb pour des résultats reproductibles
- Consommation d’eau optimisée automatiquement avec iJust
- Facile à utiliser : affichage en verre unique avec fonction tactile
Avantages :
- Produit de l’eau de type 3 et ASTM de type 1 à partir de l’eau du robinet dans une seule unité ; adaptée aux besoins du client ; l’affichage restera commodément au niveau des yeux
- Consommation d’eau minimale
- Répondez aux exigences du laboratoire du client et gagnez du temps de maintenance
- Utilisation sûre
- Réduction fiable des COT
- Prend en charge l’enregistrement fiable de données importantes
- Fonctionnement simple
- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Chromatographie d'échange d’ions
- Analyse COT
- Photométrie
- Tampon et solutions de pH
- Eau d’alimentation pour systèmes d’eau ultra pure, verrerie de rinçage et récipients de laboratoire, eau d’alimentation pour humidificateurs, autoclaves et lave-vaisselle
Spécification
0,055 pour l’eau du produit, moins de 1 500 pour l’eau d’alimentation | |
120 (ASTM de type 1), 16 (type 3) | |
18,2 Mohm.cm pour l’eau du produit | |
35,6°F à 86°F | |
80 % | |
Adsorption par charbon actif sphérique, catalyseur, osmose inverse, déionisation, rayonnements UV, filtration des particules fines et filtration stérile en option | |
35,6°F à 95°F | |
< 4 | |
17.12 in | |
19,7 in | |
18,74 in | |
68.3 lb | |
100/240 V, 50/60 Hz |
< 1 CFU/1000 ml | |
Type 1 à 3 | |
< 2 eau du produit, < 2000 eau d’alimentation | |
2°C à 30°C | |
4 à 10 | |
5°C à 45°C | |
2°C à 35°C | |
< 1 | |
43,5 cm | |
50,1 cm | |
47,6 cm | |
31 kg |