Learn More
Sartorius Accessoires pour l’échantillonneur d’air MD8 Airscan™
aucune valeur
Marque:  Sartorius 17659---003
Code produit. 15962580
  • 1105.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Accessoires
Adaptateur, connecteur - 14-555-869
  • Connecte l’Airscan à l’isolateur via un tuyau flexible en PVC et une capsule filtrante
  • Raccord cannelé DN 30 vers bride sanitaire de 1 à 11 po
Adaptateur, connecteur - 14-555-890
  • Connecte l’Airscan à l’isolateur via une tubulure en silicone et une capsule filtrante
  • Raccord cannelé DN 25 vers bride sanitaire de 1 à 11 po
Adaptateur, plaque - 14-555-876
  • Pour plaques de milieux de culture
Adaptateur, anneau - 14-555-912
  • Pièce de rechange pour la pile en aluminium
  • Partie intermédiaire (milieu)
Pile en aluminium - 14-555-878
  • Pile de 10 supports de filtres ouverts
Kit d’étalonnage - 14-555-868
  • Appareil de mesure du débit portatif pour les échantillonneurs d’air série MD8
Capsule, Sartoflor - 14-555-889
  • Avec membrane en PTFE et entrée et sortie de bride sanitaire
  • Pour la filtration d’air stérile inséré entre le MD8 Airscan et l’isolateur
Mallette de transport - 14-555-873
  • Mallette stable pour le transport et le stockage de l’unité et des accessoires
Pince, bride - 14-555-891
  • Pour brides sanitaires de 1 à 11 po
Connecteur - 14-555-879
  • Aluminium
  • Kit de connecteurs pour MD 8 (SM 16743/44)
Connecteur - 14-555-909
  • Aluminium
  • Connecte l’admission de l’échantillonneur d’air au tuyau flexible
Connecteur - 14-555-910
  • Aluminium
  • Connecte le tuyau flexible au support de filtres / adaptateur
Connecteur - 14-555-911
  • Tuyau flexible à l’adaptateur/support de filtre (S-F)
  • Pour Tri-Clamp
Support de filtre - 14-555-880
  • Peut accueillir des filtres en gélatine de 80 mm
  • Pièce de rechange pour la pile en aluminium
Support de filtre - 14-555-884
  • Adaptateur pour ensembles de filtre en gélatine (produits jetables en gélatine) pour s’adapter sur l’entrée du MD8
Joint torique - 14-555-922
  • 7,5 x 1,5 mm
Télécommande - 14-555-877
  • À utiliser avec un PC (logiciel du système de dialogue)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non
Échantillonneurs d’air MD8 Airscan
Le connecteur S-F relie le tuyau flexible au support de filtre pour Triclamp
Connecteur