Learn More
Sartorius Accessoires pour l’échantillonneur d’air MD8 Airscan™
aucune valeur
Marque: Sartorius 17658
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Accessoires
Adaptateur, connecteur - 14-555-869
- Connecte l’Airscan à l’isolateur via un tuyau flexible en PVC et une capsule filtrante
- Raccord cannelé DN 30 vers bride sanitaire de 1 à 11 po
Adaptateur, connecteur - 14-555-890
- Connecte l’Airscan à l’isolateur via une tubulure en silicone et une capsule filtrante
- Raccord cannelé DN 25 vers bride sanitaire de 1 à 11 po
Adaptateur, plaque - 14-555-876
- Pour plaques de milieux de culture
Adaptateur, anneau - 14-555-912
- Pièce de rechange pour la pile en aluminium
- Partie intermédiaire (milieu)
Pile en aluminium - 14-555-878
- Pile de 10 supports de filtres ouverts
Kit d’étalonnage - 14-555-868
- Appareil de mesure du débit portatif pour les échantillonneurs d’air série MD8
Capsule, Sartoflor - 14-555-889
- Avec membrane en PTFE et entrée et sortie de bride sanitaire
- Pour la filtration d’air stérile inséré entre le MD8 Airscan et l’isolateur
Mallette de transport - 14-555-873
- Mallette stable pour le transport et le stockage de l’unité et des accessoires
Pince, bride - 14-555-891
- Pour brides sanitaires de 1 à 11 po
Connecteur - 14-555-879
- Aluminium
- Kit de connecteurs pour MD 8 (SM 16743/44)
Connecteur - 14-555-909
- Aluminium
- Connecte l’admission de l’échantillonneur d’air au tuyau flexible
Connecteur - 14-555-910
- Aluminium
- Connecte le tuyau flexible au support de filtres / adaptateur
Connecteur - 14-555-911
- Tuyau flexible à l’adaptateur/support de filtre (S-F)
- Pour Tri-Clamp
Support de filtre - 14-555-880
- Peut accueillir des filtres en gélatine de 80 mm
- Pièce de rechange pour la pile en aluminium
Support de filtre - 14-555-884
- Adaptateur pour ensembles de filtre en gélatine (produits jetables en gélatine) pour s’adapter sur l’entrée du MD8
Joint torique - 14-555-922
- 7,5 x 1,5 mm
Télécommande - 14-555-877
- À utiliser avec un PC (logiciel du système de dialogue)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Non | |
Échantillonneurs d’air MD8 Airscan | |
Le connecteur G-S relie l’entrée de l’échantillonneur d’air au tuyau flexible | |
Connecteur en aluminium |