missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Adaptateurs d’entonnoir en verre
Adaptateurs pour entonnoir en verre à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
Marque: Sartorius 16837
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptateurs pour entonnoir en verre à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
- Acier inox
- Bouchons en silicone
Spécification
Adaptateur d’entonnoir en verre | |
Acier inoxydable avec bouchon en silicone | |
Collecteur Combisart™ |
Entonnoir en verre de 250 ml | |
Comptage de cellules | |
Bouchon d’ouverture en silicone 14 mm |