Learn More
Sartorius Accessoires pour la filtration sur membrane Biosart™ 100
aucune valeur
Marque: Sartorius 16414
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Descriptions des accessoires
Adaptateur, copolymère ABS - 14-555-780- Élévateur de membrane Biosart 100
- Pour faciliter le transfert de la membrane sur la gélose
- Adaptateur Biosart 100
- Permet d’installer le moniteur Biosart 100 sur des supports de 50 mm
- Adaptateur Biosart 100
- Joint en silicone et fritté en acier inox fritté de 50 mm
- Permet d’installer le moniteur Biosart 100 sur une base 16840 ou 16841
- Adaptateur Biosart 100 pour différents types d’entonnoirs
- Convient aux moniteurs Biosart 100 sur les collecteurs Combisart™ 16844, 16842 et 16843
- Butée de rechange pour 16385
- Le modèle 16385 permet d’adapter les moniteurs Biosart 100 sur le collecteur Combisart
Spécification
Non | |
Silicone | |
Permet d’installer le moniteur Biosart 100 sur une base 16840 ou 16841 |
Sartorius Biosart 100 | |
Non stérile | |
Adaptateur |