Learn More
Sartorius Tampons absorbants
Milieu de culture déshydraté stérile inséré individuellement dans une boîte de Petri et stérilisé
254.00€ - 293.00€
Spécification
Certifications/Conformité Normes DIN et ISO
Forme Déshydraté
Stérilité Stérile
Type d’emballage Emballage individuel
Diamètre (impériale) extérieur 1,96 in
Consulter d'autres spécifications
Produits 30
Code produit Marque Couleur Type de produit Couleur de la grille Porosité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Type de produit Couleur de la grille Porosité Prix Quantité et disponibilité  
11700666
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14076--50------N
Vert foncé TGE Vert 0,45 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11750676
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14089--50------N
Vert Wallerstein Blanc 0,45 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10108681
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14090--50------N
Vert foncé Extrait de levure Vert 0,45 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10622602
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14087--50------N
Noir Chromocult Blanc 0,45 μm
254.00€
100 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10637461
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14051--50------N
Vert foncé Azoture Vert 0,45 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10424271
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14056--50------N
Vert TTC Tergitol Blanc 0,45 μm
254.00€
100 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10624371
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14063--50------N
Vert foncé Caso (caséine soja) Vert 0,45 μm
254.00€
100 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10144231
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14072--50------N
Vert Schaufus Pottinger Blanc 1,2 μm
254.00€
100 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10028050
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14074--50------N
Vert Chapman Blanc 0,45 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10129330
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14082--50------N
Vert ECD Blanc 0,45 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10357451
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14097--50------N
Vert MacConkey Blanc 0,45 μm
254.00€
100 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10557521
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14053--50------N
Blanc Endo Vert 0,45 μm
285.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10179180
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14055--50------N
Vert TTC standard Vert foncé 0,45 μm
271.00€
100 pièces
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10767361
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14057--50------N
Vert Sulfite de bismuth Vert foncé 0,45 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10078020
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
14058--50------N
Gris Sulfite de bismuth Blanc 0,65 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10707941
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Sartorius
14059--50------N
Blanc VLB-S7-S Vert 0,45 μm
268.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10537331
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Sartorius
14061--50------N
Vert Lysine Vert foncé 0,65 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10189420
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Sartorius
14062--50------N
Gris Sérum d’orange (pH 5,5) Blanc 0,45 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10738131
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Sartorius
14064--50------N
Vert Étalon Vert foncé 0,45 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10245751
View Documents Promotion Details
Sartorius
14065--50------N
Gris Weman Blanc 0,45 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10184271
View Documents Promotion Details
Sartorius
14066--50------N
Blanc Glucose tryptone Vert 0,45 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10409511
View Documents Promotion Details
Sartorius
14067--50------N
Blanc Teepol (laurylsulfate) Vert 0,45 μm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10092411
View Documents Promotion Details
Sartorius
14068--50------N
Blanc m FC Vert 0,45 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10261841
View Documents Promotion Details
Sartorius
14069--50------N
Gris Gélose de Sabouraud Blanc 0,65 μm
293.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10708711
View Documents Promotion Details
Sartorius
14070--50------N
Blanc Schaufus Pottinger (levures et moisissures m Green) Vert 0,65 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10748131
View Documents Promotion Details
Sartorius
14075--50------N
Blanc Cétrimide Vert 0,45 μm
254.00€
100 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10595701
View Documents Promotion Details
Sartorius
14079--50------N
Vert Jus de tomate Vert foncé 0,45 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
11770666
View Documents Promotion Details
Sartorius
14083--50------N
Gris Schaufus Pottinger (levures et moisissures m Green) Blanc 0,65 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
11843282
View Documents Promotion Details
Sartorius
14080--50------N
Gris Schaufus Pottinger (levures et moisissures m Green) Blanc 0,8 μm
254.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10225611
View Documents Promotion Details
Sartorius
14084--50------N
Vert R2A Vert foncé 0,45 μm
254.00€
100 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
Les ensembles de tampons nutritifs Sartorius sont utilisés dans les méthodes de filtration sur membrane. La méthode de filtration sur membrane permet de tester de grands volumes d’échantillons avec un faible comptage microbien. Les inhibiteurs, tels que les huiles essentielles ou les désinfectants, peuvent être rincés après filtration, avant incubation.Pratiques et faciles à manipuler, les tampons nutritifs réduisent la main-d’œuvre et simplifient de nombreuses procédures de test microbiologiques. Les microorganismes nécessitent le milieu de culture approprié pour une croissance optimale.Les ensembles de tampons nutritifs sont des milieux de culture stériles et déshydratés. Une fois humidifiés avec 3,0 – 3,5 ml d’eau stérile et déminéralisée (ou distillée), ils sont immédiatement prêts à l’emploi. Le niveau d’humidité est optimal lorsqu’une quantité excessive d’eau entourant le NPS est visible.Tous les types d’ensembles de tampons nutritifs sont fournis avec les filtres à membrane appropriés, qui sont également conditionnés individuellement et stériles. Les filtres à membrane adaptés aux exigences particulières de la détection microbienne sont disponibles avec un diamètre de 47 ou 50 mm. La boîte NPS standard contient 100 tampons nutritifs stériles, chacun étant inséré individuellement dans une boîte de Pétri et stérilisé. Dix boîtes de Pétri sont chacune scellées dans un sachet en aluminium. Cet emballage spécial en sachets protège les constituants sensibles de la formule du tampon nutritif pendant le transport et le stockage contre les variations d’humidité et de température. Par conséquent, il garantit la haute qualité des NPS pendant toute leur durée de conservation jusqu’à 24 mois. Plus de 30 types d’ensembles de tampons nutritifs différents sont disponibles pour atteindre les divers objectifs de l’analyse microbiologique. Au-delà de la directive européenne sur l’eau potable, ils sont conformes à d’autres réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux denrées alimentaires, réglementations relatives à l’eau minérale, directives relatives aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC et recommandations de l’industrie agroalimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA, etc.
  • stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
  • économiques, ils permettent de réaliser des gains de temps et de coût
  • conformes aux normes et références internationales
  • manipulation facile
  • guide de validation disponible
  • qualité homogène
  • très polyvalents
Specifications
Specifications
Normes DIN et ISO
Stérile
1,96 in
Déshydraté
Emballage individuel
5 cm
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 2 ans
SDS