Learn More
Sartorius Flacon de stockage en polystyrène à usage unique Sartolab™
Flacons en polystyrène à usage unique Sartorius Sartolab pour le stockage de milieux, de tampons et d’autres solutions aqueuses.
Marque: Sartorius 180-23---------E
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.21500kg
Description
- Les flacons peuvent être utilisés avec toutes les unités de filtration sous vide Sartolab™ RF | BT avec une taille de col de 45 mm
Spécification
Oui | |
Polystyrène | |
250 ml |
Sartolab™ | |
Polystyrène | |
Stérile |