Learn More
Sartorius kit de filtration sous vide Sartolab™ RF
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Porosité:
0,1 μm
0.22 μm
0,45 μm
Volume d’échantillon:
150 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
Description
Composé de :
- Entonnoir gradué avec membrane en polyéthersulfone (PES), adaptateur à vide et couvercle
- Une bouteille, avec graduation et champ d’écriture
- Un raccord de tube pour la connexion sous vide (pour la filtration autonome)
- Bouchon à vis pour le stockage du filtrat (emballé individuellement pour maintenir la stérilité)
Avantages :
- Débits les plus élevés avec grande surface de filtration
- Aucune perte de protéines grâce à une membrane à faible affinité protéique
- Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
- Peut être utilisé comme système autonome ou avec la Multistation Sartolab™, qui permet une filtration parallèle de 6 échantillons maximum
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Type de filtre | Vacuum Filter |
| À utiliser avec (équipement) | Sartolab™ RF |
| Matériau | Polystyrène |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0.22 μm |
| Volume d’échantillon | 250 ml |
| Stérilité | Stérile |
| Comprend | Flacon récepteur |
| Type | Vacuum Filter |
| Afficher plus |