Learn More
Sartorius kit de filtration sous vide Sartolab™ RF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17464422 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Porosité:
0,1 μm
0.22 μm
0,45 μm
Volume d’échantillon:
150 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 17464422
Marque: Sartorius 180F04E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les unités de filtration sous vide RF Sartorius Sartolab™ sont des unités à usage unique pour la filtration stérile d’un échantillon.
Composé de :
  • Entonnoir gradué avec membrane en polyéthersulfone (PES), adaptateur à vide et couvercle
  • Une bouteille, avec graduation et champ d’écriture
  • Un raccord de tube pour la connexion sous vide (pour la filtration autonome)
  • Bouchon à vis pour le stockage du filtrat (emballé individuellement pour maintenir la stérilité)
Avantages :
  • Débits les plus élevés avec grande surface de filtration
  • Aucune perte de protéines grâce à une membrane à faible affinité protéique
  • Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
  • Peut être utilisé comme système autonome ou avec la Multistation Sartolab™, qui permet une filtration parallèle de 6 échantillons maximum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Oui
Type de filtre Vacuum Filter
À utiliser avec (équipement) Sartolab™ RF
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,45 μm
Volume d’échantillon 500 mL
Stérilité Stérile
Comprend Flacon récepteur
Type Vacuum Filter
Volume (métrique) 500 mL