Learn More
Sartorius kit de filtration sous vide Sartolab™ RF
Les unités de filtration sous vide RF Sartorius Sartolab™ sont des unités à usage unique pour la filtration stérile d’un échantillon.
Marque: Sartorius 180F03---------E
147.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Composé de :
- Entonnoir gradué avec membrane en polyéthersulfone (PES), adaptateur à vide et couvercle
- Une bouteille, avec graduation et champ d’écriture
- Un raccord de tube pour la connexion sous vide (pour la filtration autonome)
- Bouchon à vis pour le stockage du filtrat (emballé individuellement pour maintenir la stérilité)
Avantages :
- Débits les plus élevés avec grande surface de filtration
- Aucune perte de protéines grâce à une membrane à faible affinité protéique
- Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
- Peut être utilisé comme système autonome ou avec la Multistation Sartolab™, qui permet une filtration parallèle de 6 échantillons maximum
Spécification
Oui | |
Sartolab™ RF | |
PES | |
250 ml | |
Flacon récepteur | |
250 mL |
Vacuum Filter | |
Polystyrène | |
0,45 μm | |
Stérile | |
Vacuum Filter |