Learn More
Sartorius MultiStation Sartolab™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Multistation Sartolab™ ; Application : Filtration parallèle de 6 échantillons maximum
Description
- Pour une filtration parallèle en version mains libres de 6 échantillons maximum
- Connectée en permanence à la source de vide
- Installez facilement des unités de filtration sous vide dans la MultiStation pour une filtration rapide et facile des échantillons sans avoir besoin d’une installation de connecteurs supplémentaires et d’une stabilisation fastidieuse
- Fonctionne avec les unités de filtration sous vide Sartolab™ RF 50 ; l’adaptateur d’entonnoir de ces unités est conçu pour s’adapter parfaitement au support de la MultiStation
- D’un seul clic, connectez l’unité de filtration à l’appareil, garantissant ainsi une parfaite stabilité du filtre
- D’un deuxième clic, activez le vide automatiquement et commencez à filtrer
- Manipulez facilement les échantillons à l’aide de la tête rotative et multidirectionnelle
- Assurez facilement le suivi des échantillons pendant la filtration avec les supports numérotés
- Gain de temps (pas de temps d’installation pour chaque unité de filtration avant utilisation)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Filtre à vide |
| À utiliser avec (équipement) | Unités Sartolab RF/BT |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Filtration parallèle de 6 échantillons maximum |
| Type | Ensemble de filtration |