Learn More
IBA Lifesciences SARS-CoV-2 Peptide FIAGLIAIV (HLA-A*0201)
GREENER_CHOICE
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
Marque:  IBA Lifesciences 6-7112-901
Code produit. 16634744
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • SARS-CoV-2 peptide FIAGLIAIV (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells.
  • The peptide from SARS-CoV-2 is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
Spécification
Spécification
>85%
Lyophilized Powder
T cell stimulation
Free
1 mg
Usage exclusivement réservé à la recherche.