Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de sarcosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372586
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
It can react with formic acid to get N-formyl-N-methyl-glycine methyl ester in the presence of HCO2Na at ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut réagir avec de l’acide formique pour obtenir du N-formyl-N-méthyl-glycine méthyl ester en présence de HCO2Na à température ambiante.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13515-93-0
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Numéro MDL MFCD00038876
Clé InChI HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
CID PubChem 83544
Nom IUPAC hydrogen methyl 2-(methylamino)acetate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Sarcosine methyl ester hydrochloride
Point de fusion ∽105°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 3677128
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 139.58
Pourcentage de pureté 98%