Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosine, 98 %
Code produit. p-4510348 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10235630
Marque: Thermo Scientific Chemicals 157741000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-97-1
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00004279
Clé InChI FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-Methylglycine
CID PubChem 1088
ChEBI CHEBI:15611
Nom IUPAC Acide 2-(méthylamino) acétique
SMILES CNCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sarcosine
Couleur Incolore ou blanc à jaune
Forme physique Cristaux ou poudre
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3NHCH2CO2H
Eau 2% max.
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté ≥97.5% (total base)