Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat Saphir, EPI poli sur deux côtés, axe C, monocristal HEMCOR
Code produit. p-4839994
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
5 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15463925
Marque: Thermo Scientific Chemicals 045020.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides
Description EPI poli des deux côtés
Diamètre (métrique) 50.8 mm
Quantité 1 de chaque
Dimensions de l’échantillon 50,8 mm de diamètre x 0,332 mm d’épaisseur
Épaisseur 0,332 mm