Learn More
Thermo Scientific Chemicals Grade 25 sphére en saphir, Dia. : 1,5 mm
Code produit. 11396009
Click to view available options
Quantité:
100 unités
25 unités
5 unités
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
5 pièces
Code produit. 11396009
Marque: Thermo Scientific Chemicals 042065.KM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sapphire Sphere
Diamètre (métrique) 1.5 mm
Qualité Grade 25
Quantité 25 unités