Learn More
Greiner Bio-One Cône de pipette Sapphire, stérile
Cônes de pipette Greiner Bio-One Sapphire - Conviennent à toutes les pipettes, exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables et non cytotoxiques.
Marque:  Greiner Bio-One 777352
Code produit. 17565975
  • 124.00€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conviennent à toutes les pipettes courantes, y compris les pipettes multicanaux
  • Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables
  • Non cyctotoxiques
  • Précision conforme à la norme ISO 8655
  • En PP vierge hautement transparent
  • Graduations faciles à lire pour vérifier rapidement le volume
  • Traçabilité totale
  • Fabriqués dans l’UE (Autriche) et testés conformément aux normes internationales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1000 μl
Stérile
Transparent
Étalon
82 mm
Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) ; non cytotoxiques
Rack
Bleu
Pipettes manuelles (électroniques), Brand™, Gilson™ Pipetmax™, Eppendorf Reference, Eppendorf™ Research™
Saphir
200, 500, 1000 μl
Sans filtre
Transparent
Autoclavable
3,23 in
ISO 9001 ; ISO 8655-6 ; ISO 10993-5, ISO 11137
Distribution manuelle de liquides
3840 Paquets
Usage unique
Oui
Polypropylène
Nom du produit
Greiner Bio-One Cône de pipette Sapphire, stérile > Cônes de pipette ; Volume : 1000 μl ; Graduations : 200, 500, 1000 μl ; Longueur métrique : 82 mm ; Longueur impériale : 3,23 in