Learn More
Greiner Bio-One Cône de pipette à faible rétention Sapphire, grande longueur
Cônes de pipette Greiner Bio-One Sapphire - Conviennent à toutes les pipettes, exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables et non cytotoxiques.
Marque: Greiner Bio-One 772361
Description
- Conviennent à toutes les pipettes courantes, y compris les pipettes multicanaux
- Cônes à faible rétention pour une récupération maximale des échantillons
- Sans revêtement chimique / siliconisation
- Particulièrement adaptés aux échantillons exigeants présentant une viscosité accrue ou une faible tension superficielle (détergents)
- Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables
- Non cyctotoxiques
- Précision conforme à la norme ISO 8655
- En PP vierge hautement transparent
- Graduations faciles à lire pour vérifier rapidement le volume
- Traçabilité totale
- Fabriqués dans l’UE (Autriche) et testés conformément aux normes internationales
Spécification
10 μl | |
Non stérile | |
Transparent | |
Faible rétention | |
46 mm | |
Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) ; non cytotoxiques | |
Rack | |
Oui | |
Oui | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
Autoclavable | |
1,81 in | |
ISO 9001 ; ISO 8655-6 ; ISO 10993-5 | |
Distribution manuelle de liquides | |
5760 Paquets | |
Pipettes manuelles (électroniques), Brand™, Gilson™ Pipetmax™, Eppendorf Reference, Eppendorf™ Research™ | |
Saphir | |
2, 10 μl |