Applications
Un glycoside utilisé pour perméabiliser la membrane cellulaire. La saponine est utilisée comme suppléments alimentaires et nutraceutiques et comme adjuvants dans la production de vaccins. Elle trouve son application dans les secteurs alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Elle est utilisée comme savon liquide, polisseur de bijoux, détergent, shampoing pour animaux de compagnie, surfactant et agent mouillant. Elle est également impliquée comme anti-microbe pour traiter le paludisme, le cholestérol bas, le soutien au système immunitaire, dans la résistance des os et l’hyper-tension. De plus, elle est utilisée comme aliment pour animaux et comme nettoyant automobile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Un glycoside utilisé pour perméabiliser la membrane cellulaire. La saponine est utilisée comme suppléments alimentaires et nutraceutiques et comme adjuvants dans la production de vaccins. Elle trouve son application dans les secteurs alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Elle est utilisée comme savon liquide, polisseur de bijoux, détergent, shampoing pour animaux de compagnie, surfactant et agent mouillant. Elle est également impliquée comme anti-microbe pour traiter le paludisme, le cholestérol bas, le soutien au système immunitaire, dans la résistance des os et l’hyper-tension. De plus, elle est utilisée comme aliment pour animaux et comme nettoyant automobile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Saponin |
Point de fusion | 158°C (decomposition) |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in cold water. |
Forme physique | Poudre |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250922 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A18820.22,A18820.14 |
10252156 | Certificat d’analyse | 20/08/2024 | A18820.22,A18820.14 |
10249725 | Certificat d’analyse | 19/02/2024 | A18820.22,A18820.14 |
10249126 | Certificat d’analyse | 19/12/2023 | A18820.22,A18820.14 |
10245127 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | A18820.22,A18820.14 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Saponin
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Saponins
Nom du produit
Saponine, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu