Learn More
Saponin permeating solution, 0.5% w/v soln. in PBS (10X)
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Saponin permeating solution |
| Concentration | 0.5% w/v soln. in PBS (10X) |
| Informations sur la solubilité | Difficult to mix. |
| Quantité | 125 ml |
| Forme physique | Liquide |