Learn More
Adolf Wolf Autoclave SANOclav™ La-MCS
Pour la stérilisation à la vapeur dense et à l’eau. L’autoclave Adolf Wold SANOclav™ SANOclav La-MCS est équipé d’une soupape de sécurité, d’une protection contre la surchauffe, d’une soupape de sortie de la vapeur, d’un manomètre et d’un régulateur à microprocesseur.
Marque:  Adolf Wolf 01001
Encompass
Code produit. 10222361
  • 7590.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Volume de la chambre de pression : 20 litres
  • Couvercle et chambre en acier inox
  • Équipé d’une soupape de sécurité, d’une protection contre la surchauffe, d’une soupape de sortie de la vapeur, d’un manomètre et d’un régulateur à microprocesseur
  • Chauffage électrique 230 volts / 1500 watts
Options : Doit être installé sur place
  • Raccordement à un PC : connexion USB avec programme d’enregistrement de l’heure et de la température sur un ordinateur personnel externe
  • Capteur de liquide : Capteur flexible PT 100 pour liquides (lorsque le capteur de liquide est activé, une température de préchauffage et de post-chauffage de 60°C est maintenue
  • Verrou de sécurité : l’autoclave se verrouille à des températures supérieures à 97°C ou supérieures à 80°C avec des liquides (uniquement pour le type La-MCS-203 / 204 / VA)
  • Système de filtres : pour filtrer la vapeur
Spécification
Spécification
Microprocesseur
20 L
530 mm
La-MCS-203
140°C
230 V / 1500 W
400 mm
1 de chaque
1500 W
Stérilisateur autoclave de paillasse avec verrou de sécurité
360 mm
390 mm
Autoclave de paillasse
27 kg
Soupape de sécurité, protection contre la surchauffe, sortie de la vapeur, manomètre, régulateur à microprocesseur
3 bars max.
Vapeur