Learn More
Notrax Caillebotis en caoutchouc antidérapants Sanitop Deluxe™
Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides avec sa surface ultra résistante aux glissements. Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux débris dans les zones sèches de s’évacuer en laissant la surface nette.
Marque:  Notrax 563S0035BL
Code produit. 17712218
  • 116.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides grâce à sa surface ultra résistante aux glissements
  • Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux débris dans les zones sèches de s’évacuer en laissant la surface nette
  • La sécurité et le confort se combinent dans ce produit
  • Avantage ergonomique grâce à une plate-forme de travail de 20 mm d’épaisseur
  • Les bordures droites permettent la couverture de toute zone en reliant les tapis dans le sens de la longueur ou côte à côte, maintenues ensemble par des connecteurs
  • Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
  • Composé de caoutchouc naturel à 100 % pour des applications générales
Spécification
Spécification
Noir
152 cm
Tapis industriel et commercial
5 pi
Caoutchouc naturel
91 cm