Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone sanitaire Tygon™3350
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. La tubulure en silicone sanitaire Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 est dotée d’une surface intérieure ultra lisse et d’une surface réduite pour améliorer le débit
Marque: Saint Gobain Life Sciences T330B-103
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Les substances extractibles minimales contribuent au maintien de l’intégrité des fluides.
- Biocompatibilité documentée pour les applications sensibles
- Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
- Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
Spécification
ISO 9001, ISO 10993 | |
Autoclavable | |
2 mm | |
0,16 in | |
49.2 ft. | |
0.04 in. | |
-112°F | |
Translucide | |
204°C |
Tubing | |
0,08 in | |
Caoutchouc | |
4 mm | |
15 m | |
1 mm | |
-80°C | |
399.2°F |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction