Learn More
Masterflex™ Pinces sanitaires en PVDF
Marque: Masterflex™ 31811-03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Autoclavables | |
Pince | |
Raccord sanitaire | |
138°C |
1 de chaque | |
PVDF | |
63,5 mm |