Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamps, GL Nylon
Code produit. p-200105005 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Comprend:
0,75 po Taille de la pince sanitaire
1,5 po Taille de la pince sanitaire
2 po Taille de la pince sanitaire
3 po Taille de la pince sanitaire
4 po Taille de la pince sanitaire
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30053842
Marque: Cole-Parmer 5011884
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
High-quality nonmetallic sanitary clamps for critical fluid applications
Meet US and EU standards for use in pharmaceutical process applications. ASME-BPE, FDA, and USP Class VI compliant. Lightweight and reusable. Rust and corrosion resistant. Compatible with Tri-Clamp™ fittings. Sterilize by autoclave or gamma irradiation. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Spécification
Certifications/Conformité ADCF;FDA;RoHS;USP
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°F
Quantité d’emballage 100/Pk.
Méthode de stérilisation Autoclave, gamma irradiation
Comprend 3 po Taille de la pince sanitaire