Learn More
Notrax Sani-Trax™ Disinfecting Foot Bath Entrance Mat, Black
Notrax Sani-Trax™ Disinfecting Foot Bath Entrance Mat cleans and sanitizes shoes, recommended at entrances to all food processing areas. As traffic passes, rubber tips bend to immerse soles in disinfectant solution, a double action that keeps contamination from reaching food processing areas.
43.30€ - 61.30€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Caoutchouc naturel |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17782018
|
Notrax
346S1824BL |
24 cm | 18 cm |
43.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17792018
|
Notrax
346S2432BL |
80 cm | 60 cm |
61.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- This mat cleans and sanitizes shoes, recommended at entrances to all food processing areas
- Thousands of flexible fingers provide an automatic scrubbing action that dislodges contaminants from footwear
- As traffic passes, rubber tips bend under pressure to immerse soles in disinfectant solution, a double action that keeps contamination from reaching food processing areas
- Convenient mat size fits most doorways
- Suction cups on underside prevents mat from shifting
Spécification
Noir | |
Caoutchouc naturel | |
Tapis industriel et commercial |