Learn More
Notrax Bain de pied désinfectant Sani-Master™ avec tapis d’entrée de séchage, anthracite / noir
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 cm
153 cm
200 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Associant trois caractéristiques de tapis Notrax™, désinfection, absorption et modularité en une solution complète de tapis d’entrée de désinfection, Sani-Master™ est un tapis extensible de 19 mm d’épaisseur qui nettoie, assainit et sèche les chaussures
- Traditionnellement utilisé dans l’industrie alimentaire, Sani-Master™ est devenu un incontournable dans le cadre des protocoles généraux d’hygiène et est recommandé aux entrées des écoles, des hôtels, des salles de sport et des bureaux, ainsi que des pharmacies, des établissements de soins de santé et des hôpitaux pour empêcher la contamination de pénétrer dans le bâtiment
- La section 1 comprend le bain-pieds de désinfection Sani-Trax™ avec des poils flexibles qui se plient pour immerger les soles dans une solution désinfectante pour laver et désinfecter les chaussures au moment du passage
- La section 2 est une zone de séchage extensible pour sécher les chaussures et empêcher les glissades avec un système d’assemblage breveté invisible pour éviter les changements de hauteur ou de désassemblage des tapis
- La section 3 est une zone de séchage d’extrémité avec des bords biseautés intégrés pour empêcher le trébuchement
- Les tapis de séchage peuvent être entièrement personnalisés avec un logo, un design ou utilisés pour la communication de protocoles d’hygiène tels que la désinfection manuelle et la distanciation sociale
Spécification
Spécification
| Couleur | Anthracite / noir |
| Longueur (impériale) | 6.6 ft. |
| Longueur (métrique) | 200 cm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 91 cm |