Learn More
Notrax Sani-Flex™ Spécialement conçu pour l’industrie des laboratoires
Click to view available options
Longueur (impériale):
2 pi
36 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Spécialement conçu pour l’industrie du laboratoire, le tapis anti-fatigue Sani-Flex™ offre une combinaison optimale de confort, de surface antidérapante, de qualité et de durabilité, ainsi qu’une résistance aux huiles, graisses et produits chimiques
- Sa surface lisse et ses bords arrondis facilitent le nettoyage
- En composé de caoutchouc dur, conçu pour une longue durée de vie
- Surface antidérapante agressive
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Longueur (impériale) | 2 pi |
| Longueur (métrique) | 61 cm |
| Matériau | Caoutchouc en nitrile |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 46 cm |