Learn More
Equip Labo™ Table en grès avec évier
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 200 à 750 mm
1500 x 750 mm
Description
- Paillasse sous sorbonne
- Paillasses pour sorbonnes. Equipées d'un rebord en façade conformément à la norme XPX 15-206
- Paillasse pour sorbonne standard et laboratoire
- Paillasse humide en grès étiré
- Bénitier encastré avec percements pour robinetterie.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Table avec évier |
| Dimensions (L x l) | 1 200 à 750 mm |
| Matériau | Grès |