Learn More
Sable, quartz blanc, Honeywell Fluka™
Code produit. 15682910
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
50 lb.
50 à 70 mesh de granulométrie
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sand, White Quartz
Couleur Blanc
pH 50 to 70mesh particle size
Quantité 50 lb.
Formule linéaire SiO2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC silanedione
Poids de la formule 60.08