Learn More
Sable, très pur, SLR, Fisher Chemical
47.35€ - 73.70€
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10132590
Afficher les documents
Fisher Chemical
S/0320/63
3 kg
47.35€
3kg
10060682
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
S/0320/65
5 kg
73.70€
5kg
Identifiants chimiques
14808-60-7
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
dioxosilane
O2Si
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Spécification
2230°C
14808-60-7
Solide
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.08g/mol
1610°C
Beige
O2Si
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
O=[Si]=O
60.08
CHEBI:30563
Récipient de poudre en plastique