Learn More
Masterflex™ Clapets anti-retour monovoie Luer
Click to view available options
Matériau:
SAN
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les vannes présentent un faible volume d’amorçage, facilitent l’élimination des bulles d’air pendant l’amorçage et fonctionnent dans n’importe quelle orientation spatiale. Membranes en silicone fabriquées sans DEHP ni latex. Matériaux conformes aux exigences de la norme USP classe VI et ISO. 10993 Chaque assemblage est conditionné individuellement et peut être stérilisé.
Spécification
Spécification
| Matériau | SAN |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Type de produit | Raccord Luer à voie unique |